N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC520401-100MG PC520401-1G PC520401-250MG
APOSPC520401-100MGEA 21.9 EUR
APOSPC520401-100MG APOSPC520401-1G APOSPC520401-250MG
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride, grado técnico
N-[1-(3-Fluorophenyl)ethyl]prop-2-yn-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₂FN·ClH
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD31745723
Núm. CAS: 2379918-46-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III