2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl triflate, 3-Bromo-5-nitro-2-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene
PC52045-1G PC52045-250MG PC52045-5G
APOSPC52045-1GEA 546 EUR
APOSPC52045-1G APOSPC52045-250MG APOSPC52045-5G
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Bromo-6-methyl-4-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formula: C₈H₅BrF₃NO₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27975431
Núm. CAS: 1403666-47-6
UN: 3261
ADR: 8,III