3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520505-10G PC520505-1G PC520505-5G
APOSPC520505-10GEA 792 EUR
APOSPC520505-10G APOSPC520505-1G APOSPC520505-5G
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one 95%
3-Acetyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2-one
Formula: C₆H₇FO₃
MW: 146.116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00215829
Núm. CAS: 63141-03-7