Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)borane
PC52051-5G
APOSPC52051-5GEA 607 EUR
APOSPC52051-5G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Formula: C₉H₉BF₁₂O₃
MW: 403,958 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22124055
Núm. CAS: 2317-76-2