N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520510-1G PC520510-5G
APOSPC520510-1GEA 280 EUR
APOSPC520510-1G APOSPC520510-5G
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide
Formula: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,633 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00856978
Núm. CAS: 23384-04-5