2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Proveedor: Apollo Scientific
PC520512-1G PC520512-5G
APOSPC520512-1GEA 68.6 EUR
APOSPC520512-1G APOSPC520512-5G
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
2,3-Dimethyl-5-fluoroindole
Formula: C₁₀H₁₀FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01158420
Núm. CAS: 526-47-6