4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520516-1G PC520516-5G
APOSPC520516-1GEA 118 EUR
APOSPC520516-1G APOSPC520516-5G
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione 95%
4,4,4-Trifluoro-1-(4-pyridyl)butane-1,3-dione
Formula: C₉H₆F₃NO₂
MW: 217,145 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01566518
Núm. CAS: 399-06-4