3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC52052-1G PC52052-250MG PC52052-5G
APOSPC52052-1GEA 224 EUR
APOSPC52052-1G APOSPC52052-250MG APOSPC52052-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD12025433
Núm. CAS: 207110-35-8