5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520520-1G PC520520-5G
APOSPC520520-1GEA 280 EUR
APOSPC520520-1G APOSPC520520-5G
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine 97%
5-(4-Fluoro-benzyl)-thiazol-2-ylamine
Formula: C₁₀H₉FN₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02214714
Núm. CAS: 315241-39-5