4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520528-1G PC520528-25G PC520528-5G
APOSPC520528-1GEA 52.2 EUR
APOSPC520528-1G APOSPC520528-25G APOSPC520528-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Formula: C₈H₅Cl₂F₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412205
Núm. CAS: 23131-73-9
UN: 1760
ADR: 8,III