5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC52053-1G PC52053-250MG
APOSPC52053-1GEA 764 EUR
APOSPC52053-1G APOSPC52053-250MG
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
5-Amino-2,3-difluorobenzeneboronic acid
Formula: C₆H₆BF₂NO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11855852
Núm. CAS: 1150114-58-1