Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520549-1G PC520549-250MG PC520549-5G
APOSPC520549-1GEA 46.4 EUR
APOSPC520549-1G APOSPC520549-250MG APOSPC520549-5G
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate 95%
Butyl 2,2-difluorocyclopropanecarboxylate
Formula: C₈H₁₂F₂O₂
MW: 178,176 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06797747
Núm. CAS: 260352-79-2