4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520552-1G PC520552-5G
APOSPC520552-1GEA 338 EUR
APOSPC520552-1G APOSPC520552-5G
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester 97%
4-Cyclopropyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07367384
Núm. CAS: 887409-11-2