(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520553-1G PC520553-250MG PC520553-5G
APOSPC520553-1GEA 337 EUR
APOSPC520553-1G APOSPC520553-250MG APOSPC520553-5G
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride 95%
(+/-)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropylamine hydrochloride
Formula: C₄H₇F₂N·ClH
Pto. de fusión: 143…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777162
Núm. CAS: 128230-76-2