2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520556-1G PC520556-5G
APOSPC520556-1GEA 257 EUR
APOSPC520556-1G APOSPC520556-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₈F₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07777159
Núm. CAS: 847502-91-4