(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Fluoro-2-pyridinemethanol
PC520559-5G
APOSPC520559-5GEA 172 EUR
APOSPC520559-5G
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol 97%
(6-Fluoro-2-pyridyl)methanol
Formula: C₆H₆FNO
MW: 127,116 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783827
Núm. CAS: 315180-17-7