3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-formylphenol
PC52056-1G PC52056-5G PC52056-10G
APOSPC52056-1GEA 29 EUR
APOSPC52056-1G APOSPC52056-5G APOSPC52056-10G
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
3-Fluoro-5-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.112 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185579
Núm. CAS: 1023290-12-1