4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520569-1G PC520569-5G
APOSPC520569-1GEA 280 EUR
APOSPC520569-1G APOSPC520569-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine
Formula: C₅Cl₂F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08436609
Núm. CAS: 715-46-8