3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Proveedor: Apollo Scientific
PC520571-10G
PC520571-1G
PC520571-5G
APOSPC520571-10GEA
1550
EUR
APOSPC520571-10G
APOSPC520571-1G
APOSPC520571-5G
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
3-Bromo-2,4,5,6-tetrafluorobenzotrifluoride
Formula:
C₇BrF₇ MW: 296,968 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09037800 Núm. CAS: 113601-46-0 |