Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520575-1G PC520575-5G
APOSPC520575-1GEA 199 EUR
APOSPC520575-1G APOSPC520575-5G
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate 97%
Dimethyl 2-(3-trifluoromethylbenzyl)malonate
Formula: C₁₃H₁₃F₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780246
Núm. CAS: 1186194-84-2