Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520581-1G PC520581-500MG
APOSPC520581-1GEA 686 EUR
APOSPC520581-1G APOSPC520581-500MG
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate 97%
Ethyl-4-fluoroindole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264533
Núm. CAS: 348-32-3