6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520607-5G PC520607-250MG PC520607-1G
APOSPC520607-5GEA 783 EUR
APOSPC520607-5G APOSPC520607-250MG APOSPC520607-1G
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline 97%
6-Bromo-2,4-dichloro-3-fluoroaniline
Formula: C₆H₃BrCl₂FN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520111
Núm. CAS: 1360438-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III