2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC52062-1G PC52062-250MG
APOSPC52062-1GEA 328 EUR
APOSPC52062-1G APOSPC52062-250MG
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride, tech
2-Fluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12922637
Núm. CAS: 1176126-31-0
UN: 3261
ADR: 8,II