Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520625-10G PC520625-50G
APOSPC520625-10GEA 170 EUR
APOSPC520625-10G APOSPC520625-50G
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine 97%
Butyl-[1-(2-chloro-6-fluorophenyl)methylidine]amine
Formula: C₁₁H₁₃ClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699103
Núm. CAS: 945408-07-1