Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520627-1G PC520627-5G
APOSPC520627-1GEA 119 EUR
APOSPC520627-1G APOSPC520627-5G
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Formula: C₉H₇BrF₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11110847
Núm. CAS: 1131587-78-4