2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520631-25G PC520631-5G
APOSPC520631-25GEA 989 EUR
APOSPC520631-25G APOSPC520631-5G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester hydrate
Formula: C₇H₅F₃N₂O₃·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11100556
Núm. CAS: 886212-78-8