2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520646-1G
APOSPC520646-1GEA 94.4 EUR
APOSPC520646-1G
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-4-chloro-1-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₃BrClF₃O
MW: 275,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847191
Núm. CAS: 1260810-00-1