2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoroanthranilaldehyde, 5-Fluoro-2-formylaniline
PC52065-1G PC52065-250MG PC52065-5G
APOSPC52065-1GEA 71.2 EUR
APOSPC52065-1G APOSPC52065-250MG APOSPC52065-5G
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde 98%
2-Amino-4-fluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,127 g/mol
Pto. de fusión: 49…52 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000632
Núm. CAS: 152367-89-0