2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC520650-10G PC520650-1G PC520650-5G
APOSPC520650-10GEA 1050 EUR
APOSPC520650-10G APOSPC520650-1G APOSPC520650-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formula: C₈H₈ClF₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226541
Núm. CAS: 1184980-60-6