3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Chlorosulphonyl)-6-fluoroanisole
PC52066-1G PC52066-250MG
APOSPC52066-1GEA 580 EUR
APOSPC52066-1G APOSPC52066-250MG
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
3-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224,637 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185594
Núm. CAS: 1049729-85-2
UN: 3265
ADR: 8,III