(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520665-500MG PC520665-250MG
APOSPC520665-500MGEA 337 EUR
APOSPC520665-500MG APOSPC520665-250MG
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(3S)-3-(Trifluoromethyl)piperidine
Formula: C₆H₁₀F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11975307
Núm. CAS: 749208-62-6