4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520679-1G PC520679-5G
APOSPC520679-1GEA 123 EUR
APOSPC520679-1G APOSPC520679-5G
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine 97%
4,4-Difluoro-1-methylpiperidine
Formula: C₆H₁₁F₂N
MW: 135,155 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546945
Núm. CAS: 1186194-60-4