2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520682-10G PC520682-5G
APOSPC520682-10GEA 835 EUR
APOSPC520682-10G APOSPC520682-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine 96%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formula: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,113 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546943
Núm. CAS: 1186195-51-6