1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520686-1G PC520686-5G
APOSPC520686-1GEA 466 EUR
APOSPC520686-1G APOSPC520686-5G
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene 95%
1,3-Difluoro-2,4-dimethoxy-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₇F₂NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12547866
Núm. CAS: 195136-63-1