4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520689-1G PC520689-500MG
APOSPC520689-1GEA 234 EUR
APOSPC520689-1G APOSPC520689-500MG
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₆F₃N
MW: 161,124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185744
Núm. CAS: 1214344-10-1