3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3-Bromo-5-fluoroisonicotinic acid, 3-Bromo-5-fluoropyridine-4-carboxylic acid
PC520692-1G
PC520692-5G
APOSPC520692-1GEA
58
EUR
APOSPC520692-1G
APOSPC520692-5G
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
3-Bromo-5-fluoro-pyridine-4-carboxylic acid
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ MW: 219,996 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD13181633 Núm. CAS: 955372-86-8 |