2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520694-1G PC520694-250MG PC520694-500MG
APOSPC520694-1GEA 1090 EUR
APOSPC520694-1G APOSPC520694-250MG APOSPC520694-500MG
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
2-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formula: C₄H₆F₃N·ClH
MW: 161,553 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13806389
Núm. CAS: 1172072-62-6