4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Fluoro-2-methoxybenzene-1-sulphonyl chloride, 2-(Chlorosulphonyl)-5-fluoroanisole
PC52070-1G PC52070-250MG
APOSPC52070-1GEA 899 EUR
APOSPC52070-1G APOSPC52070-250MG
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
4-Fluoro-2-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₇H₆ClFO₃S
MW: 224,637 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185596
Núm. CAS: 1214377-19-1