3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520717-10G PC520717-1G PC520717-5G
APOSPC520717-10GEA 1520 EUR
APOSPC520717-10G APOSPC520717-1G APOSPC520717-5G
3-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
3-(Trifluoromethyl)pyridazine
Formula: C₅H₃F₃N₂
MW: 148,086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140190
Núm. CAS: 132537-43-0