2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-5-fluoroanthranilic acid
PC52072-1G PC52072-250MG PC52072-5G
APOSPC52072-1GEA 79.9 EUR
APOSPC52072-1G APOSPC52072-250MG APOSPC52072-5G
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
2-Amino-4-bromo-5-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08702774
Núm. CAS: 1374208-42-0