1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520721-10G PC520721-1G PC520721-5G
APOSPC520721-10GEA 1520 EUR
APOSPC520721-10G APOSPC520721-1G APOSPC520721-5G
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-4-(pentafluoroethyl)benzene
Formula: C₈H₄F₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16140153
Núm. CAS: 2396-11-4