3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520727-250MG PC520727-500MG
APOSPC520727-250MGEA 280 EUR
APOSPC520727-250MG APOSPC520727-500MG
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Bromo-2-hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃NO
MW: 241,993 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16610037
Núm. CAS: 1227591-86-7