4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G PC52073-250MG PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA 128 EUR
APOSPC52073-1G APOSPC52073-250MG APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formula: C₆H₁₀F₂O
MW: 136,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD28014019
Núm. CAS: 1820618-46-9
UN: 1993
ADR: 3,III