5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520751-1G PC520751-5G
APOSPC520751-1GEA 108 EUR
APOSPC520751-1G APOSPC520751-5G
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-(Difluoromethyl)pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,105 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20640530
Núm. CAS: 1174321-06-2