2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520752-10G PC520752-1G PC520752-5G
APOSPC520752-10GEA 1040 EUR
APOSPC520752-10G APOSPC520752-1G APOSPC520752-5G
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-6-iodo-4-(trifluoromethyl)aniline
Formula: C₇H₄ClF₃IN
MW: 321,466 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20492612
Núm. CAS: 1065102-88-6