3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520754-1G PC520754-5G
APOSPC520754-1GEA 142 EUR
APOSPC520754-1G APOSPC520754-5G
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Bromobenzenesulphonyl fluoride
Formula: C₆H₄BrFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22053310
Núm. CAS: 454-65-9