3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520757-1G PC520757-5G
APOSPC520757-1GEA 187 EUR
APOSPC520757-1G APOSPC520757-5G
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride 95%
3-Methoxybenzenesulphonyl fluoride
Formula: C₇H₇FO₃S
MW: 190,192 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21881376
Núm. CAS: 882670-26-0