3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520762-1G PC520762-5G
APOSPC520762-1GEA 187 EUR
APOSPC520762-1G APOSPC520762-5G
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride 95%
3-Chloro-4-methyl-benzenesulphonyl fluoride
Formula: C₇H₆ClFO₂S
MW: 208,638 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22192509
Núm. CAS: 25300-22-5