1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520767-1G PC520767-500MG
APOSPC520767-1GEA 408 EUR
APOSPC520767-1G APOSPC520767-500MG
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene 95%
1-Bromo-4,5-difluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₇H₂BrF₅O
MW: 276,986 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22580797
Núm. CAS: 866632-64-6