(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC520770-10G PC520770-1G PC520770-5G
APOSPC520770-10GEA 850 EUR
APOSPC520770-10G APOSPC520770-1G APOSPC520770-5G
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one ≥97%, ee 98%
(5S)-5-(Trifluoromethyl)pyrrolidin-2-one
Formula: C₅H₆F₃NO
MW: 153,102 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22566326
Núm. CAS: 1287211-10-2